Learn More
Solution tampon, pH 4,00
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 4,00 est testée à 20 °C ou 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon 1040525
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquide | |
Tampon pH | |
Yes |
100°C | |
4.00 | |
500 mL | |
Caractéristique | |
Fully miscible in water |