Learn More
Buerkle™ Système de rinçage de pipettes en polyéthylène
Système de rinçage de pipettes en polyéthylène Buerkle™ pour le nettoyage et le stockage facile et délicat des pipettes.
Marque: Buerkle™ 9650-0650
267.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 3.27700kg
Description
- PE transparente
- Hauteur effective de 600 mm
- Adapté pour chaque laboratoire
- Nettoyage doux
- Stockage sûr
Spécification
740 mm | |
165 mm | |
Système de rinçage de pipettes |
Capacité de 7 L, diamètre du statif de 315 mm | |
Polyéthylène |