Learn More
Solution de chlorure de calcium, Honeywell™
30.16 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 l
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Nom chimique ou matériau | Solution de chlorure de calcium |
CAS | 10043-52-4 |
Quantité | 1 l |
Formule moléculaire | CaCl2 |
Numéro MDL | MFCD00010903 |
Numéro UN | NONH pour tous les modes de transport |
Synonyme | chlorure de calcium, dichlorure de calcium, chlorure de calcium anhydre, chlorure de calcium II, chloruredecalcium, granulés de chlorure de calcium, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride