Learn More
Réactif de capping, Honeywell Burdick & Jackson™
Biosyn™, adapté à une utilisation avec des instruments de synthèse de l’ADN/ARN, 90/10 THF/NMI (v/v)
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BR651-4X2.5L
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 109-99-9 Poids : 0.90210kg
Description
Réactifs et solvants Burdick & Jackson™ Biosyn™ pour la synthèse de l’ADN/ARN
- Les solvants et réactifs Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ sont spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissant ainsi une efficacité de synthèse exceptionnelle
- Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
- Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais de particules
Spécification
616-47-7,109-99-9 | |
66°C.The physical data is that of the main component. | |
-15°C | |
Liquide, transparent |
90.00% | |
4 x 2.5 L | |
Bouteille en verre | |
Capping reagents |