Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
Les dernières microcentrifugeuses 24 places d’Eppendorf, Centrifuge 5425 et 5425 R, ont un fonctionnement ergonomique et une large gamme de rotors avec une vitesse maximum de 21 300 x g.
Marque: Eppendorf™ 5405000018
Informations supplémentaires : Poids : 18.45000kg
Description
Pour le traitement dʼéchantillons sensibles à la température, la centrifugeuse réfrigérée 5425 R offre un contrôle précis de la température grâce à son système de refroidissement avancé.- Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
- Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
- Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
- Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
- Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
- Capacité max. du rotor : récipients de 10 x 5,0 ml
- Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
21 300 x g | |
9,5 po | |
Moyenne de 45 dB(A) au cours des 12 premières minutes et < 51 dB(A) ensuite avec le rotor FA-24x2 | |
9,5 po | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références | |
Avec rotor FA-24x2 | |
Yes | |
Panneau de commande du clavier pour faciliter le nettoyage | |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier | |
Yes | |
10 s à 9 h 59 min | |
15,6 kg | |
230 V |
15 000 tr/min | |
Grand écran LCD lumineux | |
24 cm | |
10 s à 9 h 59, avec fonction de marche continue | |
24 cm | |
Microcentrifugeuses | |
Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des balourds | |
230 V/50 à 60 Hz (UE) | |
39 cm | |
280 W | |
non | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, CEI 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 N° 61010-2-020, 47 CFR FCC Partie 15 (voir le manuel pour plus de détails) | |
50/60 Hz | |
FA-24x2 |
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.