Learn More
Labconco™ Concentrateur sous vide centrifuge CentriVap réfrigéré, résistant à l’acide
Le concentrateur centrifuge réfrigéré CentriVap est conçu pour concentrer rapidement plusieurs petits échantillons sensibles à la chaleur, tels que l’ARN et les protéines, grâce à la force centrifuge, au vide et à la température contrôlée.
Marque:  Labconco™ 7310032
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 49.00000kg
Code produit. 12695365
  • 21480.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
Concentrateur de paillasse réfrigéré CentriVap, résistant aux acides, prise Schuko et récipient.
Conçu pour concentrer rapidement plusieurs petits échantillons sensibles à la chaleur, tels que l’ARN et les protéines, grâce à la force centrifuge, au vide et à la température contrôlée. Associe un système de réfrigération atteignant une température de -4°C à un réchauffeur atteignant 100°C en fonction des températures définies par l’utilisateur.
  • Paillasse
  • Résistant aux acides
  • Prise Schuco et réceptacle
  • Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
108,0 lb
49,0 kg
Revêtement en PTFE
16,6 in
36,3 cm
55,1 cm
14,3 x 21,7 x 16,6 po (36,3 x 55,1 x 42,2 cm)
Marquage CE
0 à 300 V
14,3 in
42,2 cm
Schuko
21,7 in