Learn More
Hirschmann™ Distributeurs classiques Ceramus™
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Ceramus™ Classic Hirschmann Instruments™ sont reconnus pour leur distribution manuelle. Ils sont fabriqués en matériaux de qualité supérieure, sont simples à utiliser et ont été conçus en pensant au confort de l’utilisateur afin de faciliter les routines de laboratoire.
364.00€ - 565.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur |
---|---|
Matériau | Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Précision | 0.6 % |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10729521
|
Hirschmann™
9310000 |
0.2 à 1 ml |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797021
|
Hirschmann™
9330000 |
1 à 5 ml |
392.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10549871
|
Hirschmann™
9320000 |
0.4 à 2 ml |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10222611
|
Hirschmann™
9360000 |
10 à 60 ml |
565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10110241
|
Hirschmann™
9340000 |
2 à 10 ml |
370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10038720
|
Hirschmann™
9350000 |
5 à 30 ml |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 mL
- L’ensemble complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
- Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
- Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
- Configuration numérique du volume, étalonné à vie
- Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
- Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Distributeur | |
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran | |
Flacon | |
0.6 % |