Learn More
Chloroforme, +99 %, pour analyse, stabilisé à l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10607602
61.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
67-66-3, 64-17-5
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
67-66-3, 64-17-5
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63.0°C
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 61.0°C
Quantité 1 L
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4443 to 1.4463
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 1.48
Formule linéaire CHCl3
Viscosité 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Eau 0.01% max.
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.