Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Chromacol EPA pré-assemblés
Les flacons EPA pré-assemblés Thermo Scientific™ Chromacol sont équipés de bouchons et de joints.
Marque: Thermo Scientific™ 20-EPAVCS-PC
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.72020kg
Description
Les flacons EPA pré-assemblés Thermo Scientific™ Chromacol sont équipés de bouchons et de joints.
Spécification
Flacon EPA en verre transparent de 20 ml avec bouchon et joint, classe 200, débarrassé de toutes particules | |
Transparent | |
20 ml |