Learn More
cis-3-hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10540381
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
928-96-1
C6H12O
100.16
MFCD00063217
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
5281167
CHEBI:28857
CC\C=C/CCO
928-96-1
C6H12O
100.16
MFCD00063217
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
5281167
CHEBI:28857
CC\C=C/CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau cis-3-Hexen-1-ol
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8480g/mL
Point d’ébullition 156.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH=CHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4410
Quantité 10 mL
Beilstein 01, I, 229
Merck Index 10, 4592
Gravité spécifique 0.848
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol, miscible with oils
Nom IUPAC (3Z)-hex-3-en-1-ol
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-3-Hexen-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.