Learn More
Huenersdorf™ CLASSIC-FLEX™ Assortment Boxes
These assortment boxes are manufactured of extra dimensionally stable transparent polystyrene for individual fitting with insert boxes.
18.87€ - 21.25€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Forme | Rectangulaires |
À utiliser avec (équipement) | Boîtes encastrables |
Plage de températures (métrique) | De -20° à +70°C |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10609905
|
Huenersdorf™
613200 |
225 x 335 x 32 mm |
21.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10011774
|
Huenersdorf™
613300 |
225 x 335 x 73 mm |
18.87€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent lid and bottom for optimum display of contents
- With stable hinges and closures
- Ideal for packaging purposes
- Food-safe and temperature resistant from −20° to +70°C
- Without compartment subdivisions for individual fitting with insert boxes
Spécification
Transparent | |
Rectangulaires | |
Boîtes encastrables | |
De -20° à +70°C |