Learn More
Micronova™ Stylos pour salles blanches
Encre à faible teneur en sodium
21.52€ - 40.25€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Description | Bouché |
Longueur (impériale) | 5,75 in |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11992475
|
Micronova™
PEN-01 |
Noir | Bouché |
40.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13187716
|
Micronova™
PEN-02 |
Bleu | Bouché |
40.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13197716
|
Micronova™
PEN-03 |
Rouge | Bouché |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Low-sodium ink
- Le cylindre en plastique spécial limite la production de particules
- Disponible en noir, bleu et rouge
- Des stylos gamma-irradiés sont également disponibles
Spécification
HDPE | |
5,75 in | |
Non | |
Stylo pour salle blanche | |
Pointe 0,7 mm |
Bouché | |
Non autoclavable | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie | |
Non stérile |