Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent avec bouchon
Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”.
47.05€ - 101.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664 |
---|---|
Matériau du bouchon | PE |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11566933
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 300 mm | 24/29 | ±0.4 ml |
101.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11526933
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 170 mm | 12/21 | ±0.1 ml |
78.35€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11586923
|
Fisherbrand™
|
10 ml | 89 mm | 10/19 | ±0.04 ml |
64.80€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11576933
|
Fisherbrand™
|
2000 ml | 370 mm | 29/32 | ±0.6 ml |
84.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11536933
|
Fisherbrand™
|
200 ml | 210 mm | 14/23 | ±0.15 ml |
52.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11596923
|
Fisherbrand™
|
20 ml | 111 mm | 10/19 | ±0.04 ml |
67.90€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11506933
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 110 mm | 10/19 | ±0.04 ml |
66.70€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11546933
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 220 mm | 14/23 | ±0.15 ml |
53.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11556933
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 260 mm | 19/24 | ±0.25 ml |
47.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11516933
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 139 mm | 12/21 | ±0.06 ml |
78.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11576923
|
Fisherbrand™
|
5 ml | 69 mm | 10/19 | ±0.025 ml |
64.50€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”.
- Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
- Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
- Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
ISO 1042, DIN 12664 | |
Transparent | |
Oui |
PE | |
Verre borosilicaté | |
Classe A |