Learn More
Sel de trilithium coenzyme A, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15476899
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Utile pour la synthèse et l’oxydation des acides gras
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La coenzyme A facilite l’élimination des peroxydes lipidiques en augmentant la mobilisation des acides gras et en favorisant la réparation des membranes plasmiques en activant la synthèse des phospholipides. La CoA est impliquée dans les mécanismes d’une grande variété d’enzymes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Coenzyme A trilithium salt
CAS 18439-24-2
Couleur Blanc
Formule moléculaire C21H33Li3N7O16P3S
Numéro MDL MFCD00075848
Quantité 100 mg
Sensibilité Very Hygroscopic
Synonyme coenzyme a, trilithium salt
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène trilithium ; [5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[[3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanyléthylamino)propyl]amino]butyl]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxyméthyl]oxolan-3-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 785.329
CID PubChem 53442190
Poids de la formule 785.33
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre