Learn More
Grant Instruments™ Centrifugeuse/mélangeur vortex combinés Multi-Spin PVC 6000
Centrifugeuse/mélangeur vortex combinés, à vitesse variable, très polyvalents et efficaces. Centrifugation programmée et opérations de mélange ou centrifugation indépendante et mélange vortex de plusieurs microtubes et barrettes de 0,2 ml.
Marque:  Grant Instruments™ PCV-6000
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 15261166
  • 710.20€ / 1 pièce
En stock
Description
La technologie spin-mix-spin permet d’économiser beaucoup de temps en exécutant automatiquement un programme de mélange et de rotation de 12 tubes d’échantillon à la fois, par rapport au retrait des tubes pour l’action de vortex après chaque rotation.
  • Plage de réglage de la température +4°C à +40°C
  • Vitesse de centrifugation : fixée à 2800 tr/min (50 Hz) et 3500 tr/min (60 Hz)
  • Sélection de rotors interchangeables pour différentes tailles / associations de microtubes et pour les bandes de 0,2 ml
  • Fonctionnement continu ou court
Spécification
Spécification
1000 à 6000 tr/min
1,5/2 ml, 0,5 ml, 0,2 ml
235 mm
12 x 1,5/2,0 ml/12 x 0,5 ml plus 12 x 0,2 ml
120/230 V
125 mm
190 mm