Learn More
Nabertherm™ Four compact à moufle, série LE
Inclut une enveloppe à double paroi en acier inox antirouille, une structure compacte et légère, ainsi que des éléments chauffants logés dans des tubes de verre en quartz.
1810.00€ - 4350.00€
Spécification
max. (métrique) | Jusqu’à 1 100°C |
---|---|
Type | Four |
Modèle | Porte battante |
Régulation de la température | R7 |
Alimentation électrique | monophase |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15521062
|
Nabertherm™
LE013K17N1 |
1 L | 115 x 690 x 110 mm | 280 x 290 x 430 mm |
1810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17298480
|
Nabertherm™
LE241K17N1 |
24 L | 330 x 260 x 285 mm | 570 x 490 x 585 mm |
4350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15529572
|
Nabertherm™
LE022K17N1 |
2 L | 100 x 180 x 110 mm | 385 x 330 x 430 mm |
2110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15539572
|
Nabertherm™
LE142K17N1 |
14 L | 300 x 220 x 220 mm | 535 x 440 x 540 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15531062
|
Nabertherm™
LE062K17N1 |
6 L | 200 x 170 x 170 mm | 435 x 390 x 490 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Chauffage bilatérale à partir d’éléments chauffants protégés dans des tubes de verre en quartz
- Éléments chauffants et isolation faciles à entretenir et à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Dimensions compactes et poids léger
- Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
Spécification
Jusqu’à 1 100°C | |
Porte battante | |
monophase |
Four | |
R7 |