Learn More
Grant Instruments™ Agitateur à plateforme angulaire réglable
Agitateur à grande capacité, angle et vitesse réglables, offrant un basculement latéral doux ou intensif pour un mélange optimal d’échantillons. Convient à une utilisation dans des chambres froides ou des incubateurs dont la température ambiante de fonctionnement varie de +4ºC à 40ºC.
Marque: Grant Instruments™ PMR-100
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 13.00000kg
Description
- Plage d’angle d’inclinaison, réglable jusqu’à 10º
- Charge jusqu’à 5 kg
- Vitesse variable : 1 à 99 oscillations par minute
- Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
- Tapis antidérapant lisse fourni en standard
- Compact, robuste, avec un profil bas et un faible encombrement
Spécification
0 à 10° | |
1 à 99 tr/min | |
4°C à 40°C | |
480 mm | |
Inclinaison réglable |
5 kg | |
120/230 V | |
250 mm | |
400 mm | |
1 min à 99 h et 59 min |