Learn More
Corning™ Microplaques solides à 384 puits faible volume
Mêmes volumes de réactifs faibles que les plaques à 1536 puits sans devoir utiliser de nouveaux instruments
536.21€ - 1112.92€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Matériau | Polystyrene |
Nbre de puits | 384 |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Volume (métrique) de travail | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Volume (métrique) de travail | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10679029
|
Corning™
3825 |
Blanc | Non traité | 5 à 40 μl | Aucun code-barres |
536.21€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10064094
|
Corning™
3824 |
Blanc | Non liant | 5 à 40 μl | Aucun code-barres |
563.82€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10583234
|
Corning™
3824BC |
Blanc | Non liant | 5 à 40 μl | Code-barres inclus |
871.96€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10699921
|
Corning™
3674 |
White | Non-treated | 5 to 40 μL | No Barcode |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10167431
|
Corning™
3677 |
Black | Non-treated | 2 to 25 μL | No Barcode |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10027781
|
Corning™
3676 |
Black | Tissue Culture | 2 to 20 μL | No Barcode |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10342952
|
Corning™
3673 |
White | Non-binding | 5 to 40 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Beschreibung
Les plaques en polystyrène sont dotées d’une conception unique de puits carré à rond avec un fond conique qui fournit un accès et une imagerie simplifiés pour des meilleures performances de test.
- Le fond réduit le piégeage des liquides et de l’air ; meilleur rapport signal / bruit et signal FP réduit (mP) en cas de travail sur de très faibles volumes
- Chaque puits est doté d’un rebord en relief afin de réduire la contamination croisée au cours des processus de dosage et de manipulation des liquides
- Choisissez les plaques noires pour les applications de fluorescence et les plaques blanches pour les applications de luminescence
- Solution idéale pour les dosages immunologiques
- Capacité à lier un milieu (>10 kDa) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes
- Volume utile : 2 à 20 μl
Spezifikation
Standard | |
Polystyrene | |
Non-sterile |
16 x 24 | |
384 |