Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 384 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 364 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 364 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque: Corning™ 3640
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.03523kg
Description
Spécification
Standard | |
La surface antifixation (NBStrade;) est une technologie Corning exclusive utilisée sur les microplaques en PS visant à créer une surface hydrophile non ionique (de type polyéthylène oxyde) qui minimise les interactions moléculaires | |
Transparent | |
PS | |
20 à 80 μl | |
Non traité | |
Plat | |
100/carton | |
Transparent |
Sans couvercle | |
16 x 24 | |
Microplaque NBS™ à 384 puits | |
384 | |
Non stérile | |
112 μl | |
Réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et augmenter le rapport signal-bruit des dosages | |
25/boîte |