Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat à 12 bandelettes, 96 puits
Couleur :transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Corning™ 42592
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 5.86000kg
Description
100/boîte.Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Produit non stérile | |
Plat |
Sans couvercle | |
Capacité de liaison élevée, 4CAV | |
12 bandelettes ; 96 puits | |
Liaison élevée | |
100/boîte |