Learn More
Corning™ Flacons de culture tissulaire Primaria™
Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires. Les flacons de culture tissulaire Corning™ Primaria™ conviennent aux cellules en croissance qui se développent mal sur des surfaces de culture tissulaire classiques, négativement chargées, y compris les cellules tumorales, les cellules endothéliales et les hépatocytes.
219.30€ - 438.62€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Matériau du bouchon | Caoutchouc de silicone |
Matériau | Verre |
Forme | Erlenmeyer à baffles |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Surface de culture | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Surface de culture | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10196070
|
Corning™
353824 |
250 à 380 ml | Bouchon de transfert aseptique | 75 cm2 | Fileté |
425.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10613672
|
Corning™
353808 |
50 ml | Ventilé/Fermé | 25 cm2 | Cannelé |
219.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10469222
|
Corning™
353810 |
250 à 380 ml | Ventilé/Fermé | 75 cm2 | Fileté |
425.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10556932
|
Corning™
353813 |
50 ml | Bouchon de transfert aseptique | 25 cm2 | Cannelé |
438.62€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
La modification permanente et stable de la surface en polystyrène incorpore un mélange de groupes fonctionnels anioniques et cationiques
- Stériles, apyrogènes
- Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
- Modification de surface stable et permanente
- Avec vis à joint ou bouchons ventilés
- Chaque style est disponible en deux tailles
- Les flacons de 50 ml ont un col incliné ; les flacons de 250 ml ont un col droit
- Les échantillons de chaque lot sont analysés à l’aide de la spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA) afin d’assurer un rapport uniforme des groupes fonctionnels contenant de l’azote
Informations sur la commande
Flacons plus petits conditionnés en 20 par pochette dans des boîtes de 200 (08-772-45 dans des boîtes de 100) ; flacons plus grands conditionnés en cinq par pochette dans des boîtes de 100
Spécification
Bleu | |
Verre | |
Stérile |
Caoutchouc de silicone | |
Erlenmeyer à baffles | |
Sans chicanes |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.