Learn More
Corning™ Microplaques à surface modifiée Stripwell™
Quatre chimies de surface adaptées à chaque type de dosage
Marque: Corning™ 2506
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.02385kg
Description
Les microplaques Corning™ Stripwell™ peuvent être utilisées dans une variété d’essais en laboratoire. Les bandes à fond plat sont conçues pour se décomposer facilement et sont pré-assemblées dans un support alvéolé de bandes qui permet à chaque puits d’être repositionné dans la microplaque lorsqu’il est cassé.
- Les microplaques Stripwell ont un format en polystyrène à fond plat à 96 puits.
- Les microplaques Stripwell standard et à faible volume ont des volumes de puits de 190 μl et 360 μl, respectivement.
- Le paquet de 1 x 8 bandes est conçu pour s’adapter d’une seule façon au support de bandes, éliminant ainsi les risques de mauvaise orientation.
Spécification
Plaque à barrettes | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
360 μl | |
Essais biologiques de diagnostic in vitro | |
1/boîte |
Sans couvercle | |
Liaison de l’ADN | |
PS | |
75 à 200 μl | |
DNA-BIND | |
Rond | |
50/carton | |
50/carton |