Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque: Corning™ 3590
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 5.43600kg
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles comme indiqué
Réf. n° 3798 et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilicité pour l’hémagglutination et les tests similaires.
Les numéros Les n°3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n°3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
À liaison élevée | |
Sans couvercle | |
Liaison élevée | |
Polystyrène | |
75 à 200 μl | |
Liaison élevée | |
Capables de lier un milieu (gt; 10 kD) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes. | |
1/boîte |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Non stériles | |
Plat | |
100/boîte | |
100/boîte |