Learn More
Corning™ Plaques à puits multiples transparentes Costar™
La surface non traitée est hydrophobe par nature et lie les biomolécules par interaction passive. Les plaques à puits multiples transparentes Corning™ Costar™ fournissent une solution idéale pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface.
287.18€ - 324.45€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Avec couvercle |
Type de liaison | À liaison moyenne |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Surface de culture | Format | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Format | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11399494
|
Corning™
3737 |
3,8 cmsup2/sup | Standard | 6,9 mL |
324.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11309504
|
Corning™
3738 |
1,9 cm2 | Étalon | 3,4 ml |
295.18€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11389494
|
Corning™
3736 |
9,5 cmsup2/sup | Étalon | 16,8 ml |
287.18€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Stérile
- Couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour réduire la contamination
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Produit certifié apyrogène
- Conditionnées en vrac
- Encombrement uniforme pour faciliter l’empilement
Spécification
Étalon | |
À liaison moyenne | |
PS | |
Non traité | |
100/carton |
Avec couvercle | |
Transparent | |
Stérile | |
Plat | |
5/boîte |