Learn More
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance de précision haute capacité Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
5430.00€ - 13090.00€
Spécification
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS232 de 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile TFT |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Modèle | Sans pare-vent |
Type | Balance de précision haute capacité |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Reproductibilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Reproductibilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16283252
|
Sartorius
MCE20201S0-S00 |
20 200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 | ±20 mg |
7040.00€
1 unité |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16263272
|
Sartorius
MCE36200S0-S00 |
36200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | ±0,5 |
5430.00€
1 unité |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16283272
|
Sartorius
MCE36201S0-S00 |
36200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | ±20 mg |
8740.00€
1 unité |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16427485
|
Sartorius
MCE70200S-2S00-0 |
70200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | ±20 mg |
9890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16319481
|
Sartorius
MCE70201S-2S00-0 |
70200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | ±40 mg |
13090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Services
Garantie 10 ans
Specifications
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS232 de 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
Balance de précision haute capacité | |
412 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
Écran tactile TFT | |
Sans pare-vent | |
10 ans | |
15,8-17,1 kg | |
100/240 V ± 10 % |