Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCE225P-2S00-U
Informations supplémentaires : Poids : 10.90000kg
Code produit. 16477295
  • 11860.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
± 0,01 mg
Balance semi-micro
404 mm
Module de pesée / électrique 373/61 mm
120/240 V
50/60 Hz
60, 120, 220 g
0,01, 0,02, 0,05 mg
± 0,15 mg
Pare-vent U : vitre manuelle
2 sec
10 ans
240 mm
10,2 à 11,7 kg
100/240 V ± 10 %