Learn More
Sartorius™ Balance Ultra-Micro Cubis™ II
Utilisée pour déterminer le poids exact des très petites quantités d’échantillons, cette balance offre une lisibilité de 0,0001 mg et une capacité maximale de 2,1 g.
Marque:  Sartorius™ MCA2.7S-2CEU-M QP99
Informations supplémentaires : Poids : 9.31000kg
Code produit. 16233192
  • 43540.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Sartorius™ Cubis™ II.
  • Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents
  • Les éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure
  • Interfaces utilisateur modernes et intégration facile des procédés
  • Conformité pharmaceutique et GxP
  • Traitement, intégrité et connectivité des données
  • Manipulation ergonomique des échantillons
  • Communication illimitée au plus haut niveau de justesse et de précision
Spécification
Spécification
Certificat d’approbation de type pour la Chine, CE
Écran tactile couleur
7 s
240 mm
Non
2,1 g
0,0001 mg
Microbalance
61 mm