Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 95 %
Catalog Number 10286291
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
66-81-9
C15H23NO4
281.35
MFCD00082346
YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
6197
CHEBI:27641
4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-diméthyl-2-oxocyclohéxyl]-2-hydroxyéthyl]pipéridine-2,6-dione
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
66-81-9
C15H23NO4
281.35
MFCD00082346
YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
6197
CHEBI:27641
4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-diméthyl-2-oxocyclohéxyl]-2-hydroxyéthyl]pipéridine-2,6-dione
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Le cycloheximide, numéro CAS 66-81-9, est un composé produit par la bactérie Streptomyces griseus qui montre une activité antibiotique et antifongique avec la capacité d’inhiber la synthèse protéique uniquement dans les cellules eucaryotes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le cycloheximide est un composé semi-synthétique présentant une activité antibiotique antifongique.
  • Il est produit par la bactérie Streptomyces griseus
  • Le cycloheximide peut inhiber la protéosynthèse dans les cellules eucaryotes, mais pas procaryotes, en interagissant directement avec l’enzyme translocase et en interférant avec l’étape de translocation.De plus, ce composé bloque également le site A des ribosomes
Application
  • Le cycloheximide présente des activités neuroprotectrices, fongicides et anticoronavirales
  • Dans la recherche biomédicale, il peut induire la glycogénolyse, la gluconéogenèse et l’uréagenèse
  • En raison d’effets secondaires toxiques importants tels que la tératogenèse, les dommages à l’ADN, les anomalies congénitales et la toxicité pour le sperme, ce composé chimique n’est utilisé que dans des applications de recherche in vitro
  • Ce composé présente également une activité inhibitrice contre la ferroptose
  • Il est également utilisé dans les milieux de laboratoire comme agent sélectif pour permettre l’isolement de champignons pathogènes et non pathogènes à partir d’autres types d’échantillons
  • Dans la recherche en laboratoire liée à la biologie végétale, il peut induire la production d’éthylène pour favoriser la croissance des plantes
  • Dans la recherche en laboratoire, ce composé peut être appliqué pour déterminer la demi-vie des protéines dans n’importe quel système cellulaire.Le traitement des cellules in vitro avec le cycloheximide dans une expérience de temps suivie d’un transfert Western à l’aide de ce lysat cellulaire peut présenter des différences dans la demi-vie des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cycloheximide
Point de fusion 107.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,2721
Conditions de rotation spécifiques − 28.50 (20.00°C c=1,CHCl3)
Rotation spécifique − 28.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.1 g/100mL (2 c). Other solubilities: soluble in chloroform, ether, acetone, methanol, and ethanol
Poids de la formule 281.35
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Granulés en forme irrégulière et vitreuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cycloheximide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./