Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 7
Le lecteur multimode d’imagerie cellulaire Cytation 7 associe la microscopie numérique verticale et inversée avec la lecture de microplaques multimode classique dans un design unique et breveté.
sur devis
Spécification
Type | Microscope automatisé/lecteur de microplaques multimode |
---|---|
Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
Linéarité | < 1 % avec densité optique de 0 à 3 |
Sensibilité | Fluorescéine 2,5 pM (0,25 fmol/puits, plaque à 384 puits) - fluorescéine supérieure 4 pM (0,4 fmol/puits, plaque à 384 puits) - fond ; luminescence 20 amol ATP (flash) |
Méthode de détection | Intensité de fluorescence, luminescence et absorbance à base de monochromateur |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17207979
|
Agilent BioTek
CYT7U-SN |
CYT7U | Microscope droit uniquement avec objectifs 1x, 2x, 4x et 8x ; possibilité d’ajouter un microscope inversé et/ou un module de détection multimodes |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17227979
|
Agilent BioTek
CYT7UM-SN |
CYT7UM | Microscope droit et lecteur de microplaques multimodes ; objectifs de grossissement 1x, 2x, 4x et 8x ; détection de l’intensité de la fluorescence, de la luminescence et de l’absorbance sur les microplaques à l’aide d’un monochromateur |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17247979
|
Agilent BioTek
CYT7UMW-SN |
CYT7UMW | Microscope droit avec grossissement de 1x à 8x ; microscope à fluorescence inversé avec caméra à large champ de vision (WFOV) (grossissement jusqu’à 60x) ; détection de l’intensité/luminescence de la fluorescence et de l’absorbance sur microplaque à l’aide d’un monochromateur |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17267979
|
Agilent BioTek
CYT7UW-SN |
CYT7UW | Microscope droit avec grossissement de 1x à 8x ; microscope à fluorescence inversé avec caméra à large champ de vision (WFOV) avec grossissement jusqu’à 60x |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Le module de microscopie inversée fournit une visualisation d’échantillons de 1,25 x à 60 x grossissement en fluorescence, en champ lumineux et en couleur pour une large gamme d’applications. Le module de microscopie verticale avec imagerie de la lumière réfléchie permet encore plus d’applications telles que l’ELISpot ou le balayage rapide des lames et le flux de travail de détection ROI. Cytation 7 inclut des monochromateurs à passes à bande variable en continu pour une polyvalence et des performances inégalées pour les applications générales de lecture de plaques multi-mode. Le contrôle de la température à 45°C, le module de refroidissement Peltier en option, le contrôle des gaz et l’agitation développent les applications pour les tests sur cellules cinétiques. Cytation 7 est contrôlée par le logiciel Gen5, qui associe facilité d’utilisation à de puissantes capacités de traitement et d’analyse.
Lecture de plaques multi-modes avec imagerie sophistiquée
Cytation 7 comprend des microscopes verticaux et inversés pour prendre en charge une large gamme d’applications d’imagerie de lumière cellulaire et réfléchie qui ne peuvent pas être exécutées sur un lecteur de plaques standard. Des informations sur la morphologie cellulaire, la localisation du signal, le comptage cellulaire, l’identification et la quantification des objets peuvent être obtenues avec les modes d’imagerie de la Cytation 7. L’optique du lecteur de plaques monochromateur permet de réaliser tous les dosages du lecteur de plaques standard
Cytation : Prêt pour tout dosage
Grâce à sa combinaison de lecteur de plaques hybrides et de mode de microscopie avancée, Cytation est vraiment prête pour tout dosage. Contactez-nous pour savoir comment Cytation peut transformer votre laboratoire et augmenter considérablement votre productivité.
Solution d’imagerie complète
Cytation 7 offre deux puissants modules de microscopie : Le microscope inversé prend en charge l’imagerie de fluorescence, de champ lumineux et de couleur de 1,25 x à 60 x pour capturer et analyser des objets de grande taille et des détails intracellulaires. Le microscope à lumière réfléchie verticale permet une large gamme d’applications d’imagerie telles que l’ELISPOT, le comptage de colonies, l’inspection des matériaux et bien plus encore.
Imagerie ELISpot
Le microscope vertical de la Cytation 7 est idéal pour automatiser des dosages tels qu’ELISpot, dans lesquels les sécrétions cellulaires sont rendues visibles grâce à l’utilisation d’une réaction colorimétrique. Cytation 7 automatise entièrement l’acquisition d’images, le traitement, l’analyse d’images et le comptage d’objets.
Fonctionnalité puissante avec détection automatisée des ROI
Cytation 7 combinée au logiciel Gen5 prend en charge les flux de travail de détection de région d’intérêt (ROI) puissants. Lorsque vous numérisez des lames, la caméra verticale est utilisée pour détecter les sections de tissu H&E, puis l’optique inversée est utilisée pour une acquisition haute résolution des images d’intérêt détectées. En fluorescence, l’imagerie à faible grossissement peut être réalisée pour détecter des événements rares dans de grandes populations cellulaires, puis les objets d’intérêt sont automatiquement imagés à un grossissement plus élevé.
Bande passante variable pour la sensibilité et la spécificité
Cytation 7 utilise une conception à quatre monochromateurs avec une bande passante variable pour la lecture des plaques de fluorescence. La bande passante peut être réglée n’importe où entre 9 et 50 nm par incréments de 1 nm. Les paramètres de large bande passante (1) permettent d’augmenter la sensibilité et de réduire les limites de détection. Les paramètres de petite bande passante (2) offrent une spécificité accrue lorsque plusieurs signaux sont présents, ce qui réduit la diaphonie du signal et l’arrière-plan du dosage.
Spécification
Microscope automatisé/lecteur de microplaques multimode | |
< 1 % avec densité optique de 0 à 3 | |
Intensité de fluorescence, luminescence et absorbance à base de monochromateur | |
2 pompes à seringues | |
Point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la zone de puits | |
Luminescence de 300 à 700 nm ; absorbance de 230 à 999 nm, incrément de 1 nm | |
Flash au xénon | |
96 puits : 11 s ; 384 puits : 22 s | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
100/240 V |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
Fluorescéine 2,5 pM (0,25 fmol/puits, plaque à 384 puits) - fluorescéine supérieure 4 pM (0,4 fmol/puits, plaque à 384 puits) - fond ; luminescence 20 amol ATP (flash) | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl | |
Monochromateur : Microplaques de 6 à 384 puits ; imagerie : microplaques de 6 à 1 536 puits | |
4 nm (230 à 285 nm), 8 nm (>285 nm) | |
Quatre monochromateurs (haut / bas) | |
0,0001 OD | |
Incubation dans 4 zones à 45°C avec contrôle de la condensation (±0,5°C à 37°C) | |
50/60 Hz |