Learn More
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
Le kit de reprogrammation CytoTune™-iPS 2.0 Sendai améliore le kit de reprogrammation bien documenté CytoTune™-iPS Sendai.
3140.00€ - 7690.00€
Spécification
Type de livraison | Virus Sendai |
---|---|
Format | Kit |
À utiliser avec (application) | Engineering et reprogrammation de cellules souches |
Gamme de produits | CytoTune™ |
Type de produit | Kit de reprogrammation Sendai |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15286620
|
Invitrogen™
A16517 |
1 boîte |
3140.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15303976
|
Invitrogen™
A16518 |
3 boîte |
7690.00€
3 kits |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Ce système reste facile à utiliser et fonctionne avec divers types de cellules somatiques en utilisant des particules Sendai pour livrer les facteurs Yamanaka, qui s’avèrent essentiels pour générer efficacement les CSPi. Ce kit comprend trois préparations de vecteurs : polycistronique Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc et Klf4.
- Facile à utiliser : ne nécessite qu’une seule application du virus pour réussir la reprogrammation
- Efficacité accrue : efficacité de reprogrammation multipliée par 2 par rapport au kit d’origine
- Clairance rapide : utilisez le virus Sendai non intégratif qui demeure dans le cytoplasme, ce qui réduit la probabilité d’intégration dans le génome hôte. Grâce au virus Sendai CytoTune™-iPS 2.0, la structure et les transgènes Sendai apurent le cytoplasme plus vite que le système d’origine.
Spécification
Virus Sendai | |
Engineering et reprogrammation de cellules souches | |
Kit de reprogrammation Sendai | |
Dry Ice |
Kit | |
CytoTune™ | |
Exclusif | |
Cytoplasme |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.