Learn More
D-biotine, BAKER™, J.T. Baker™
698.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-Biotin |
CAS | 58-85-5 |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
Formule moléculaire | C10H16N2O3S |
Numéro MDL | MFCD00005541 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin |
Clé InChI | YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
Nom IUPAC | 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoic acid |