Learn More
D-biotine, Fisher BioReagents
Catalog Number 10746064
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
La D-biotine, qui forme un complexe stable avec l’avidine, est utile dans l’étude des interactions entre l’avidine et la biotine et dans la chromatographie d’affinité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Vecteur alpha Biotine
Nom chimique ou matériau D-biotine
CAS 58-85-5
Point de fusion 228.9°C
Couleur Blanc
pH 4.5
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Verre ambré
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Numéro MDL MFCD00005541
Quantité 1 g
Merck Index 15, 1236
Rotation spécifique +89 à +93° (+ ou -)
Synonyme biotine, d-biotine, vitamine h, vitamine b7, facteur s, bioépiderme, d +-biotine, biodermatine, d +-biotin, biodermatin
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Nom IUPAC 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI : 15956
Poids de la formule 244.31
Tension de vapeur Négligeable
Pourcentage de pureté ≥ 99 %
Forme physique Solide