Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+ %
35.22 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-Mannitol |
Point de fusion | 165.0°C to 170.0°C |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 0.3% max. (105°C, 4 hrs) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 01, IV, 2841 |
Merck Index | 15, 5810 |