Learn More
Corning™ Plaque à puits profonds non stérile pour le stockage et la collecte
Les plaques à puits profonds et d’analyse sont utilisées pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
510.00€ - 545.00€
Spécification
Couvercle Sans couvercle
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type de puits Volume total (métrique) du puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de puits Volume total (métrique) du puits Prix Quantité et disponibilité  
16852250
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
3859
Rond 1 mL
510.00€
50 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16862250
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
3866
Rond 2 mL
545.00€
50 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16872250
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
3947
Carré 2 mL
530.00€
50 pièces
Expédition estimée: 27-03-2025
Description
  • En PP
  • Offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Peut supporter des températures jusqu’à -80°C
Spécification
Spécification
Sans couvercle
Polypropylène
Non stérile
Translucide
Transparent
96
Non traité