Learn More
Thermo Scientific™ Flacons vides stériles dépyrogénés
Les flacons stériles vides Thermo Scientific™ sont disponibles dans des volumes compris entre 1 et 100 ml.
222.00€ - 982.00€
Spécification
Matériau | verre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Matériau du bouchon | Aluminium |
Type de bouchon | Capsule à sertir (assemblée) avec bouchon |
Certifications/Conformité | Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus |
Product Code | Brand | Description | Volume (métrique) | Nbre par carton | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Volume (métrique) | Nbre par carton | Price | Quantity & Availability | |||
15217203
|
Thermo Scientific™
ST2-13 |
Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 2 ml | 100 |
479.88€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15193508
|
Thermo Scientific™
ST5-20 |
Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 5 ml | 50 |
322.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16255451
|
Thermo Scientific™
ST5-20A |
Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 5 ml | 50 |
403.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15103518
|
Thermo Scientific™
ST10-20 |
Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 10 mL | 50 |
222.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15280519
|
Thermo Scientific™
ST10-20A |
Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 10 mL | 50 |
478.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15123518
|
Thermo Scientific™
ST20-20 |
Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 20 ml | 50 |
502.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15133518
|
Thermo Scientific™
ST30-20 |
Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 30 ml | 50 |
723.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15662344
|
Thermo Scientific™
ST30-20A |
Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 30 mL | 50 |
595.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15153518
|
Thermo Scientific™
ST50-20 |
Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 50 ml | 50 |
834.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15428363
|
Thermo Scientific™
ST100-20 |
Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 100 mL | 50 |
982.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15352426
|
Thermo Scientific™
ST100-20A |
Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 100 mL | 50 |
967.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16483899
|
Thermo Scientific™
ST2-13A |
Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium | 2 mL | 100 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les flacons vides stériles dépyrogénés Thermo Scientific™ sont proposés avec des contenances allant de 1 à 100 ml.Certificat de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot.Les flacons stériles sont en verre borosilicaté de type I et sont équipés de bouchons en butyle et de joints en aluminium.
- Verre borosilicaté de type 1
- Assemblés avec des bouchons en butyle et des joints en aluminium
- Adaptés aux utilisations devant respecter un protocole aseptique
- Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot
Specifications
verre | |
Aluminium | |
Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus |
Stérile | |
Capsule à sertir (assemblée) avec bouchon | |
Flacon |