Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Diamant
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée diamant Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
58.75€ - 60.65€
Spécification
Jetable | Jetable |
---|---|
Matériau | PS |
Forme | Diamant |
Type | Nacelle de pesée |
À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15768187
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
58.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15738197
|
Fisherbrand™
|
Noir |
60.65€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Des nacelles flexibles en forme de diamant pour un versement précis.
- Fond plat large pour résister au basculement
- 2 couleurs
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
- 500/boîte
- Jetable
Spécification
Jetable | |
Diamant | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
46 mm |
PS | |
Nacelle de pesée | |
71 mm |