Learn More
Terre de diatomées, calcinée, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15667810
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
disodique ; carbonate
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
disodique ; carbonate
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Poudre, adaptée à la plupart des filtrations
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diatomaceous Earth, Calcined
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon poly
Numéro UN NONH for all modes of transport