Learn More
Dicalite™ speed plus, agent filtrant de diatomées, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10714261
37.76 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dicalite™ speed plus
Forme physique Poudre
Densité <26.0 lb./ft3 (wet density)
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
pH 9 to 10.5 (10% slurry)
CAS 68855-54-9
Granulométrie Retained on 40 Mesh sieve: <0.90 wt.%, retained on 140 Mesh sieve: <10.0 wt.%
Conditionnement Flacon en plastique
Perméabilité 85 to 115 (permeability flow ratio)
Formule moléculaire CNa2O3
Numéro MDL MFCD00146688
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 105.988
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377