Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre à IR Digi-Sense™ avec alarme et étalonnage NIST-Traceable
Localisez facilement et en toute sécurité des points chauds et froids, permettant de prévenir les problèmes et faire des économies
Marque: Cole-Parmer™ 20250-05
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- La garantie de mesures fiables ! Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
- La poignée-pistolet est confortable et facile à utiliser
- Mesurez rapidement et précisément les températures de surface
- Verrou de déclenchement pour une numérisation continue
- Les thermomètres à infrarouge sont devenus l’outil de choix pour le diagnostic et l’inspection lorsque la température est un indicateur
- Les thermomètres à infrarouge Digi-Sense sont appréciés par les professionnels de divers milieux industriels, de la maintenance industrielle à la restauration, car ils mesurent rapidement, avec précision et en toute sécurité la température de surface
- L’étalonnage traçable NIST signifie que vous obtenez des mesures fiables directement après ouverture de la boîte, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent
- Les compteurs à infrarouge (IR) ne rentrent pas en contact avec les objets mesurés, ils constituent le moyen le plus sûr de mesurer les éléments chauds, difficiles à atteindre ou mobiles tout en éliminant les dommages potentiels et la contamination
- Les thermomètres à IR sont faciles à utiliser : tirez simplement sur la gâchette et la température s’affiche instantanément sur un grand écran rétroéclairé.
Spécification
Thermomètre à IR Digi-Sense avec alarme et étalonnage NIST-Traceable | |
Thermomètre à IR | |
–35°C à +537°C | |
LCD rétroéclairé |
0,1° ; 1° au-dessus de 1000° | |
-31°F à +1000°F | |
9 V |