Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre de poche numérique en forme de stylo Digi-Sense™
Transportez ce thermomètre partout avec vous
Marque:  Cole-Parmer™ 90001-02
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11775499
  • 34.73€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Transportez ce thermomètre partout avec vous
  • La sonde pénétrante en acier inox peut être utilisée pendant des années.
  • Le boîtier en plastique ABS robuste protège l’écran.
  • Le thermomètre permet de choisir la plage d’affichage °F / °C et met à jour de l’affichage en une seconde.
  • Appuyer sur le bouton de mémorisation de mesure pour bloquer les relevés.
  • Utilisez le bouton ON/OFF pour économiser l’autonomie de la pile.
  • Comprend une pile et un couvercle de tige.
Spécification
Spécification
3,6 mm
ABS, Acier inoxydable
302°F
-58°F
-58°F à +302°F
1,5 V
3,6 mm
0,1° 1° au-dessus de 199,9° et en dessous de 1°
150°C
-50°C
-50°C à +150°C
±2,0°F, ±1,5°C