Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution à 1,2M (20 % de poids) dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 201081000
42.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : CAS : 1191-15-7 Poids : 0.08480kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis, Réactif de réductionSpécification
Diisobutylaluminium hydride | |
0.8480g/mL | |
4°C | |
C8H19Al | |
MFCD00008928 | |
04, IV, 4400 | |
0.848 | |
DIBAL-H | |
142.22 | |
Solution |
1191-15-7,108-88-3 | |
110.0°C | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
[(CH3)2CHCH2]2AIH | |
100 mL | |
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123 | |
15, 3212 | |
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons | |
142.22 |
Sécurité et traitement
- Diisobutylaluminium hydride, 20 wt% solution in toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P331-NE PAS faire vomir.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
RUO – Research Use Only