Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution 1 M en hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 183791000
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : CAS : 1191-15-7 Poids : 0.07010kg Transport : UN number : 3394 Chem class : 4.2 Pack group : I
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis, Réactif de réductionSpécification
Diisobutylaluminium hydride | |
1191-15-7,110-54-3 | |
0.7010g/mL | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
[(CH3)2CHCH2]2AlH | |
100 mL | |
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123 | |
15, 3212 | |
Solubility in water: reacts | |
142.22 |
1M Solution in Hexane | |
-70.0°C | |
−23°C | |
C8H19Al | |
MFCD00008928 | |
04, IV, 4400 | |
0.701 | |
DIBAL-H | |
142.22 | |
Solution |
Sécurité et traitement
- Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Liquide pyrophorique Catégorie 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P302+P334-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hexane, Diisobutylaluminum hydride
RUO – Research Use Only