Learn More
Implen™ DiluCell™ 10 - cuve jetable
Implen DiluCell™ 10 fournit une dilution 1/10 automatique d’échantillons plus concentrés pour les spectrophotomètres à cuve de 1 cm standard. Associé à de faibles exigences de volume d’échantillon et à un remplissage sans bulle, le DiluCell™ permet une analyse spectrophotométrique pratique à partir de 340 et jusqu’à 1100 nm.
Marque: Implen™ DC 10
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Implen DiluCell™… Dilue pratiquement votre échantillon !
Auparavant, il était nécessaire d’utiliser des cuves standard avec un volume d’au moins 1 ml et de diluer l’échantillon manuellement. DiluCell™ d’Implen permet de réduire le volume d’échantillon requis et permet une dilution virtuelle automatique d’échantillon. Grâce à la conception unique des cuves DiluCell™, le trajet de la lumière est réduit des 10 mm standard à 0,5 mm (DC 20) ou 1,0 mm (DC 10). Selon la loi de Beer-Lambert, cette longueur de trajet raccourcie entraîne une dilution automatique de l’échantillon par facteur 20 (DC 20) ou 10 (DC 10). La dilution automatique avec DiluCell™ offre un gain de temps et exclut les erreurs de dilution et les contaminations croisées.
- Faible volume d’échantillon nécessaire
- Convient aux protéines et aux cultures cellulaires microbiennes
- Mesure possible à partir de 340 nm
- Dilution automatique du facteur 10 et du facteur 20
- Aucun risque de contamination
- Sédimentation cellulaire significativement retardée par rapport aux cuves standard
- Approuvé pour une utilisation avec DiluPhotometer™ Implen OD600
- Fabriqué en Allemagne
Spécification
Dilution 1/10 | |
200 μl | |
96/boîte | |
340 nm – 1100 nm | |
Dosages protéiques, DO600 nm |
Oui | |
Plastique | |
1,0 mm | |
Spectrophotomètre, diluphotomètre OD600 | |
12 x 12 x 45 mm |
Usage exclusivement réservé à la recherche