Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité réactif, Honeywell
30.40 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide |
Densité | 1.10g/mL |
Quantité | 100 mL |
Limite d’explosion | 42%, 63°F |
Point d’éclair | 87°C (188.6°F) |
Température d’allumage | 573°F |
Formule linéaire | (CH3)2SO |
Tension de vapeur | 0.42 mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |
Nom IUPAC | méthylsulfinylméthane |