Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables adaptables sur flacons Dispensette™ S Organic
Les distributeurs analogiques adaptables sur flacons Dispensette™ S Organic sont dotés d’un “piston flottant” qui réduit l’effort requis pour la distribution et empêche l’usure des pièces. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume. Conçus pour la distribution de solvants organiques, d’acides concentrés et de peroxydes.
439.00€ - 962.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur |
---|---|
Autoclavable | À 121°C |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Couleur | Jaune |
Affichage | Analogique |
Includes: Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15428083
|
BRAND™
4630131 |
0.5-5 ml | 0.1 ml | 0.5 % (25 μl) | Avec vanne de recirculation |
514.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15448083
|
BRAND™
4630141 |
1-10 ml | 0.2 ml | 0.5 % (50 μl) | Avec vanne de recirculation |
509.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15488083
|
BRAND™
4630161 |
5-50 ml | 1.0 ml | 0.5 % (250 μl) | Avec vanne de recirculation |
702.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15468083
|
BRAND™
4630151 |
2.5-25 ml | 0.5 ml | 0,5 % (125 μl) | Avec vanne de recirculation |
656.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15418083
|
BRAND™
4630130 |
0.5-5 ml | 0.1 ml | 0.5 % (25 μl) | Sans vanne de recirculation |
439.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15477361
|
BRAND™
4630171 |
10-100 ml | 1.0 ml | 0.5 % (500 μl) | Avec vanne de recirculation |
962.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15438083
|
BRAND™
4630140 |
1-10 ml | 0.2 ml | 0.5 % (50 μl) | Sans vanne de recirculation |
440.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15458083
|
BRAND™
4630150 |
2.5-25 ml | 0.5 ml | 0.5 % (125 μl) | Sans vanne de recirculation |
585.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15478083
|
BRAND™
4630160 |
5-50 ml | 1.0 ml | 0.5 % (250 μl) | Sans vanne de recirculation |
651.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15498083
|
BRAND™
4630170 |
10-100 ml | 1.0 ml | 0.5 % (500 μl) | Sans vanne de recirculation |
789.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
- Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
- Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
- Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
- Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
- Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
- Facile à étalonner et à ajuster pour garantir la conformité aux directives BPL
- Démontage facile pour le nettoyage
- Vanne de remplissage et de décharge avec ampoule de sécurité remplaçable (se verrouille lorsque le tube de décharge n’est pas assemblé)
- Le bloc-vanne pivotant à 360° permet à l’utilisateur d’avoir l’étiquette du flacon en face de lui
- Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
- Marquage DE-M
Garantie
Un an
Spécification
Distributeur | |
ISO 9001 | |
Analogique |
À 121°C | |
Jaune | |
Applications : Distribution de solvants organiques, notamment les hydrocarbures chlorés et fluorés (par ex. le trichlorofluoroéthane et le dichlorométhane), les acides comme le HNO3 et le HCl concentrés (à l’exception du HF), l’acide trifluoroacétique (TFA), le tétrahydrofurane(THF) et les peroxydes |