Learn More
Brand™ Micropipettes jetables Blaubrand™ IntraMARK™
En verre jetable et conformes aux normes DIN ISO 7550. Les micropipettes jetables BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ comprennent une marquage circulaire et sont marquées CE conformément à la directive IVD 98/79 CE. Toutes les surfaces sont polies au feu pour plus de douceur et pour minimiser l’usure de l’adaptateur de pipettes. Code couleur ISO pour une identification claire.
Marque: Brand™ 708707
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.42750kg
Description
- Avec traits circulaires
- Conforme à la norme DIN ISO 7550
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Les surfaces polies au feu à l’intérieur et à l’extérieur sont particulièrement lisses
- L’extrémité d’aspiration est également polie au feu pour minimiser l’usure de l’adaptateur de pipettes.
- Code couleur ISO pour une identification claire.
Spécification
≤±0,30 % | |
DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 marquage CE | |
verre | |
Blanc | |
Oui |
Pour contenir | |
Traits à 1/2/3/4/5 μl | |
250/boîte | |
125 mm |