Learn More
3M™ Masque pour particules jetables, série 8000
Assure un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. Le masque pour particules 3M série 8000 a une forme convexe.
Marque: 3M™ 7100003010
34.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21914" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Description
3M Particulate Respirator P1 P1 for mechanically generated particles grinding, sanding, crushing and sawing Not TGA Approved Not allowed for Clinical Use
Les appareils respiratoires 3M™ série 8000 offrent une protection respiratoire légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. La coque résistante aux chocs et les appareils respiratoires exclusifs 3M™ offrent une protection durable et confortable, en particulier dans des conditions chaudes et humides. Les poussières, les brouillards et les vapeurs de métaux sont les dangers respiratoires les plus courants dans l’environnement de travail comme sous-produits de procédés tels que le broyage et le mélange. Les appareils respiratoires 3M offrent une protection confortable et sans entretien contre ces dangers spécifiques.Spécification
Directive de la Communauté européenne 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE | |
Oui | |
Masque respiratoire pour particules | |
Protection contre la poussière et le brouillard | |
8810 | |
Poussières, brouillards et vapeurs métalliques |
Sangle double | |
FFP2 NR D | |
Non | |
Oui | |
1 de chaque | |
Convexe |