Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques en polystyrène jetable
Conçues avec une bandelette Schellbach verticale et colorée qui facilite considérablement la lecture du volume Les pipettes sérologiques en polystyrène jetables Greiner Bio-One™ offrent une solution claire et robuste pour le transport d’un volume mesuré de liquide et de milieux de distribution.
218.00€ - 414.00€
Spécification
Description | Forme : Étalon |
---|---|
Matériau | PS |
À utiliser avec (application) | Pour les applications de culture tissulaire |
Graduée | Oui |
Type d’emballage | Conditionnement individuel dans un emballage en plastique / papier |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10693981
|
Greiner Bio-One
607180 |
Orange | 10 mL |
221.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10127000
|
Greiner Bio-One
760180 |
Rouge | 25 ml |
414.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10401003
|
Greiner Bio-One
606180 |
Bleu | 5 ml |
218.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10659591
|
Greiner Bio-One
768180 |
Transparent | 50 ml |
339.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Stérile
- Précision maximale, pipetage antigoutte
- Transparent, graduations facilement lisibles
- Unités de pipetage disponibles sur demande
- Code couleur de pipette selon les normes internationales
- Clarté maximale grâce au PS de haute qualité
- Numéro de lot et date limite sur chaque boîte
- Fourni avec un matériau de filtration fibreux synthétique pour une protection contre l’aspiration de liquide dans le dispositif de pipetage (à l’exception de : la pipette d’aspiration sans matériau de filtre fibreux)
- Emballage papier/plastique détachable pour pipettes emballées individuellement avec fonction de perçage supplémentaire
Spécification
Forme : Étalon | |
Pour les applications de culture tissulaire | |
Conditionnement individuel dans un emballage en plastique / papier | |
Oui |
PS | |
Oui | |
Pipette sérologique |