Learn More
Gibco™ DMEM, faible teneur en glucose, supplément GlutaMAX™, pyruvate
DMEM, faible teneur en glucose, supplément GlutaMAX™, pyruvate
30.28€ - 276.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
Description | Milieu DMEM, 500 ml, concentration de 1 X, forme liquide, avec faible teneur en glucose, pyruvate de sodium, GlutaMAX™, rouge de phénol, pH de 7 à 7,2, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 300 à 340 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifères |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11580586
|
Gibco™
21885108 |
10 x 500 ml |
276.00€
5000mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11570586
|
Gibco™
21885025 |
500 ml |
30.28€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu basal communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que des lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une variation de modifications Gibco™ DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Le DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Associé à un supplément GlutaMAX™, le milieu DMEM Gibco™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance ainsi que la viabilité cellulaire dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DMEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (10567-014). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). DMEM utilise un système tampon bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement de CO à 5-102 % pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
Milieu DMEM, 500 ml, concentration de 1 X, forme liquide, avec faible teneur en glucose, pyruvate de sodium, GlutaMAX™, rouge de phénol, pH de 7 à 7,2, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 300 à 340 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifères | |
Liquide | |
Glucose faible, Pyruvate de sodium, GlutaMAX, Rouge de phénol | |
Culture de cellules de mammifères | |
Pour diagnostic in vitro |
2 à 8 °C | |
1 X | |
Milieu DMEM | |
Sans HEPES | |
7 à 7,2 |