Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
28.06€ - 98.50€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Forme | Cylindrique |
Déclaration de pureté | Pour un usage en PCR |
Pureté ou qualité | PCR Clean (Non-sterile) |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Capacité (métrique) | FCR max. | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Capacité (métrique) | FCR max. | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16618742
|
Eppendorf™
0030108400 |
Snap Cap | 0,5 ml | 30,000 x g | 1 Bag x 500 Tubes |
50.95€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16628742
|
Eppendorf™
0030108418 |
Snap Cap | 1,5 ml | 30,000 x g | 1 Bag x 500 Tubes |
28.06€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16638742
|
Eppendorf™
0030108426 |
Snap Cap | 2,0 mL | 25,000 x g | 1 Bag x 500 Tubes |
33.13€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16170371
|
Eppendorf™
0030122348 |
Bouchon à vis | 5 ml | 25 000 x g | 200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes) |
79.22€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15571312
|
Eppendorf™
0030122208 |
À vis | 15 ml | 19,500 x g | 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) |
81.93€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17453703
|
Eppendorf™
0030122275 |
Bouchon à vis | 25 ml | 17,000 x g | 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) |
87.30€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17423703
|
Eppendorf™
0030108523 |
Bouchon SnapTec™ | 25 ml | 17,000 x g | 200 Tubes (5 Bags x 40 Tubes) |
82.55€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15581312
|
Eppendorf™
0030122232 |
À vis | 50 mL | 19,500 x g | 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) |
98.50€
200 pièces Prix par lots disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15168344
|
Eppendorf™
0030108310 |
Snap Cap | 5 mL | 25 000 x g | 4 Bags of 50 |
65.81€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
- Surface non revêtue pour minimiser le risque d’interférence avec les échantillons
- Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
- Couvercle étanche pour des taux d’évaporation réduits au minimum
Spécification
Polypropylène | |
Cylindrique | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Non stérile | |
Pour un usage en PCR |